Imprimer
Magnésium oxyde ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
43186.22 43186.14 43186.36
43186.22EA 908 EUR
43186.22 43186.14 43186.36
Magnésium oxyde ≥99.99% (base métaux)
Magnésium oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: Powder Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Sensitivity: Air Sensitive Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C
Point de fusion: 2852 °C
Densité: 3,58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 14,5677