Imprimer
Magnésium oxyde substrat 10x10x0.5mm, poli d'un côté 111 orientation
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40273.KT 40273.KU
40273.KTEA 162 EUR
40273.KT 40273.KU
Magnésium oxyde substrat 10x10x0.5mm, poli d'un côté 111 orientation
Magnésium oxyde
Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 13,05700