Magnésium oxyde substrat 10x10x1mm, poli d'un côté 100 orientation
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Magnésie calcinée
Molecular Formula: MgO
MDL No.: MFCD00011109
Formule:
MgO Poids moléculaire: 40.3 g/mol Point d'ébullition: 3600 Point de fusion: 2800 Densité: 3.58 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011109 Numéro CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Indice Merck: 13,05700 |