Imprimer
Magnésium oxyde substrat 10x10x0.5mm, poli d'un côté 100 orientation
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
36427.KT 36427.KU
36427.KTEA 169 EUR
36427.KT 36427.KU
Magnésium oxyde substrat 10x10x0.5mm, poli d'un côté 100 orientation
Magnésium oxyde
CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO MDL No.: MFCD00011109
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 13,05700