Imprimer
Magnésium oxyde ≥95.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
35442.22 35442.36 35442.A3
35442.22EA 118 EUR
35442.22 35442.36 35442.A3
Magnésium oxyde ≥95.0% ACS
Magnésium oxyde
Purity: 95.0% min CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: Granular Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109
Formule: MgO
Poids moléculaire: 40.3 g/mol
Point d'ébullition: 3600 °C
Point de fusion: 2852 °C
Densité: 3.58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 14,5677