Magnésium oxyde ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Magnésie calcinée
Purity: 99.998%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 3.58
Refractive Index: 1.736
Odour: Odourless
Melting Point: 2852°
Boiling Point: 3600°
Merck Reference: 14,5677
MDL No.: MFCD00011109
Formule:
MgO Poids moléculaire: 40.3 g/mol Point d'ébullition: 3600 °C Point de fusion: 2852 °C Densité: 3.58 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011109 Numéro CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Indice Merck: 14,5677 |