Imprimer
Magnésium oxyde 95+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
423890500 423892500
ACRO423890500EA 101 EUR
ACRO423890500 ACRO423892500
Magnésium oxyde 95+% ACS
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3,58 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 13,05700
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder
Titration Complexometric ≥95.0 % (dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.02 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.5 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Loss on ignition ≤2.0 %
Water-soluble substances ≤0.4 %