Imprimer
Magnésium oxyde 97+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
222532500 222530010
ACRO222532500EA 107 EUR
ACRO222532500 ACRO222530010
Magnésium oxyde 97+% pour analyses
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Poids moléculaire: 40.3 g/mol
Point d'ébullition: 3600 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3.58 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 13,05700
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤1.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Soluble matter ≤2 % (in water)
Insoluble matter ≤0.1 % (in HCl)
Loss on ignition ≤5.0 % (900°C)