Imprimer
Magnésium oxyde 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
205150025 205155000
ACRO205150025EA 294 EUR
ACRO205150025 ACRO205155000
Magnésium oxyde 98%, pur
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3,58 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 13,05700
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Complexometric ≥97.5 %