Imprimer
Magnésium oxyde 99.99% (sur base traces de métaux), très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnésie calcinée
193430100 193430500
ACRO193430100EA 93.9 EUR
ACRO193430100 ACRO193430500
Magnésium oxyde 99.99% (sur base traces de métaux), très pur
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Poids moléculaire: 40.3 g/mol
Point d'ébullition: 3600 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3.58 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Indice Merck: 13,05700
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %