Calcium oxyde ≥92%, en poudre, TECHNICAL
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Oxyde de calcium
Formule:
CaO Poids moléculaire: 56,08 g/mol Point d'ébullition: 2850 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2580 °C Densité: 3,38 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010911 Numéro CAS: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN: 1910 ADR: , Indice Merck: 13,01691 |
Résultats des tests de spécification
Essai | 92 % min. |