Imprimer
Calcium oxyde, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Oxyde de calcium
33299.36 33299.A3
33299.36EA 97.2 EUR
33299.36 33299.A3
Calcium oxyde, qualité Réactif
Calcium oxyde
CAS No.: 1305-78-8 Molecular Formula: CaO Formula Weight: 56.08 Physical Form: Powder Density: 3.37 Refractive Index: 1.83 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2572° Boiling Point: 2850° Solubility: Soluble in water with generation of heat, and forming Ca(OH)2, in acids, glycerol. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,1686 MDL No.: MFCD00010911
Manufacturing of steel, aluminum, magnesium, and glass and calcium salts, building and construction materials, lubricants, laboratory reagent
Formule: CaO
Poids moléculaire: 56.08 g/mol
Point d'ébullition: 2850 °C
Point de fusion: 2572 °C
Densité: 3.37
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010911
Numéro CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,1686