Calcium oxyde ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 1305-78-8
Molecular Formula: CaO
Formula Weight: 56.08
Physical Form:
Formule:
CaO Point d'ébullition: 2850 °C Point de fusion: 2572 °C Densité: 3,37 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010911 Numéro CAS: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN: 1910 ADR: 8,III Indice Merck: 14,1686 |