Calcium oxyde ≥99.998% (base métaux) (excluding other alkaline earth and alkali metals 130 ppm max), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Oxyde de calcium
Purity: 99.998%
CAS No.: 1305-78-8
Molecular Formula: CaO
Formula Weight: 56.08
Physical Form: Powder
Density: 3.37
Refractive Index: 1.8300
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2572°
Boiling Point: 2850°
Merck Reference: 14,1686
MDL No.: MFCD00010911
Formule:
CaO Poids moléculaire: 56.08 g/mol Point d'ébullition: 2850 °C Point de fusion: 2572 °C Densité: 3.37 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010911 Numéro CAS: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9 UN: 1910 ADR: 8 III Indice Merck: 14,1686 |