Imprimer
Calcium oxyde 97+%, en poudre pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
422830010 422830025
ACRO422830010EA 46.1 EUR
ACRO422830010 ACRO422830025
Calcium oxyde 97+%, en poudre pour analyses
Calcium oxyde
Formule: CaO
Point d'ébullition: 2850 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 2570 °C
Densité: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010911
Numéro CAS: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,01691
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (CaO) on dry substance
Nitrate (NO3) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %