Imprimer
Oxyde de baryum ≥99.5% (base métaux sauf Sr) (max. 0,05% Sr)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44440.14 44440.22
44440.14EA 356 EUR
44440.14 44440.22
Oxyde de baryum ≥99.5% (base métaux sauf Sr) (max. 0,05% Sr)
Oxyde de baryum
Purity: 99.5% CAS No.: 1304-28-5 Molecular Formula: BaO Formula Weight: 153.33 Physical Form: Powder Density: 5.7 Refractive Index: 1.98 Melting Point: 1923° Merck Reference: 14,986 UN No.: 1884 MDL No.: MFCD00003453
Formule: BaO
Poids moléculaire: 153.33 g/mol
Point d'ébullition: ∼2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1923 °C
Densité: 5.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003453
Numéro CAS: 1304-28-5
EINECS: 215-127-9
UN: 1884
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,986