Manganate de baryum tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Barium manganate(VI)
Purity: 90%
CAS No.: 7787-35-1
Molecular Formula: BaMnO4
Formula Weight: 256.28
Merck Reference: 14,981
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00011514
Formule:
BaMnO₄ Poids moléculaire: 256.27 g/mol Densité: 4.850 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011514 Numéro CAS: 7787-35-1 EINECS: 232-109-6 UN: 3087 ADR: 5.1 III Indice Merck: 14,981 |