Imprimer
Iodure de strontium, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
43374.22 43374.14 43374.06
43374.22EA 808 EUR
43374.22 43374.14 43374.06
Iodure de strontium, anhydre ≥99.99% (base métaux)
Iodure de strontium
Purity: 99.99% CAS No.: 10476-86-5 Molecular Formula: SrI2 Formula Weight: 341.43 Physical Form: Powder Density: 4.550 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 515° Merck Reference: 14,8844 MDL No.: MFCD00049557
Formule: I₂Sr
Poids moléculaire: 341.43 g/mol
Point de fusion: 515
Densité: 4.550
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049557
Numéro CAS: 10476-86-5
EINECS: 233-972-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,8844