Iodure de magnésium, ultra sec ≥99.996% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Magnésium iodure
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.996%
CAS No.: 10377-58-9
Molecular Formula: I2Mg
Formula Weight: 278.12
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 637° dec.
Merck Reference: 14,5671
MDL No.: MFCD00049485
Formule:
MgI₂ Poids moléculaire: 278.11 g/mol Point de fusion: 637 °C (déc.) Densité: 3.89 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049485 Numéro CAS: 10377-58-9 EINECS: 233-825-1 Indice Merck: 14,5671 |