Imprimer
Calcium hydrure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dihydrure de calcium, Hydrure de calcium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02100.0100 8.02100.0500
8.02100.0100EA 135 EUR
8.02100.0100 8.02100.0500
Calcium hydrure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Calcium hydrure
Formule: H₂Ca
Point de fusion: 816 °C
Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010897
Numéro CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Indice Merck: 13,01674