Calcium hydrure ≥98% (base métaux sauf Mg) (max. 1% Mg)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dihydrure de calcium, Hydrure de calcium
Purity: 98%
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Physical Form: -10 Mesh
Density: 1.900
Melting Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,1672
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Formule:
H₂Ca Point de fusion: 600 °C (déc.) Densité: 1,900 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010897 Numéro CAS: 7789-78-8 EINECS: 232-189-2 UN: 1404 ADR: 4.3,I Indice Merck: 14,1672 |