Imprimer
Calcium hydrure ≥92%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dihydrure de calcium, Hydrure de calcium
41590.22 41590.36
41590.22EA 169 EUR
41590.22 41590.36
Calcium hydrure ≥92%
Calcium hydrure
Purity: 92% min CAS No.: 7789-78-8 Molecular Formula: CaH2 Formula Weight: 42.10 Physical Form: 1-20mm Granules Density: 1.900 Melting Point: 600° dec. Solubility: Decomposes in water, alcohol and acids to H2 Merck Reference: 14,1672 UN No.: 1404 MDL No.: MFCD00010897
Formule: H₂Ca
Point de fusion: 600 °C (déc.)
Densité: 1,900
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010897
Numéro CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Indice Merck: 14,1672