Imprimer
Calcium hydrure ∼ 93%, pièces 10-100 mm, très pur , up to 10% powder
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dihydrure de calcium, Hydrure de calcium
199961000 199965000
ACRO199961000EA 132 EUR
ACRO199961000 ACRO199965000
Calcium hydrure ∼ 93%, pièces 10-100 mm, très pur , up to 10% powder
Calcium hydrure
Formule: H₂Ca
Point de fusion: 675 °C
Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010897
Numéro CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Indice Merck: 13,01674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Irregular pieces and/or lumps
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size 10 to 100 mm (containing up to 10% fines)
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Hydrogen (H) ≥980 ml/g CaH2
Iron (Fe) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤8000 ppm
Nitrogen (N) ≤2000 ppm