Imprimer
Calcium hydrure ∼ 93%, grains Ø < 2 mm, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
199901000 199905000 199900025
ACRO199901000EA 145 EUR
ACRO199901000 ACRO199905000 ACRO199900025
Calcium hydrure ∼ 93%, grains Ø < 2 mm, très pur
Calcium hydrure
Formule: H₂Ca
Point de fusion: 675 °C
Densité: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010897
Numéro CAS: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Indice Merck: 13,01674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Powder
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size ≤2 mm
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Hydrogen (H) ≥980 ml/g CaH2
Iron (Fe) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤8000 ppm
Nitrogen (N) ≤2000 ppm