Imprimer
Fluorure de strontium ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Strontium fluorure
10878.06 10878.14 10878.22
10878.06EA 83.8 EUR
10878.06 10878.14 10878.22
Fluorure de strontium ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Fluorure de strontium
Purity: 99.99% CAS No.: 7783-48-4 Molecular Formula: SrF2 Formula Weight: 125.62 Physical Form: Powder Density: 4.240 Refractive Index: 1.442 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1473° Merck Reference: 14,8842 MDL No.: MFCD00011251
Formule: F₂Sr
Poids moléculaire: 125.62 g/mol
Point d'ébullition: 2460
Point de fusion: 1473 °C
Densité: 4.240
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011251
Numéro CAS: 7783-48-4
EINECS: 232-000-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,8842