Imprimer
Fluorure de magnésium hydraté (≥87% MgF₂)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12830.0E A12830.36
A12830.0EEA 168 EUR
A12830.0E A12830.36
Fluorure de magnésium hydraté (≥87% MgF₂)
Fluorure de magnésium hydraté
CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: MgF2.xH2O Formula Weight: 62.30(anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Formule: F₂Mg·H₂O
Poids moléculaire: 62.30 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011108
Numéro CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Indice Merck: 14,5665