Imprimer
Fluorure de magnésium ≥99.9% (base métaux sauf Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Magnésium fluorure
36391.14 36391.22
36391.14EA 106 EUR
36391.14 36391.22
Fluorure de magnésium ≥99.9% (base métaux sauf Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
Fluorure de magnésium
Purity: 99.9% CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: F2Mg Formula Weight: 62.30 Physical Form: 3-6mm Vacuum Melted Lump Density: 3.148 Refractive Index: 1.35-1.38 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1261° Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Vacuum deposition
Formule: MgF₂
Poids moléculaire: 62.3 g/mol
Point d'ébullition: 2260
Point de fusion: 1261 °C
Densité: 3.148
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011108
Numéro CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Indice Merck: 14,5665