Imprimer
Fluorure de magnésium ≥99.9% (base métaux), qualité Optique Optical Grade
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Magnésium fluorure
11021.09 11021.18
11021.09EA 161 EUR
11021.09 11021.18
Fluorure de magnésium ≥99.9% (base métaux), qualité Optique Optical Grade
Fluorure de magnésium
Purity: 99.9% CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: MgF2 Formula Weight: 62.30 Physical Form: Broken Crystals Density: 3.148 Refractive Index: 1.35-1.38 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1261° Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Formule: MgF₂
Point d'ébullition: 2260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1261 °C
Densité: 3,148
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011108
Numéro CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1
Indice Merck: 14,5665