Imprimer
Calcium fluorure
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
1.02840.1000 1.02840.9050
1.02840.1000EA 184 EUR
1.02840.1000 1.02840.9050
Calcium fluorure
Calcium fluorure
Formule: CaF₂
Poids moléculaire: 78.07 g/mol
Point d'ébullition: 2500
Point de fusion: 1418
Densité: 3.18 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010907
Numéro CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Indice Merck: 13,01669