Calcium fluorure 97%, précipité
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Refractive Index: 1.434
Odour: Odourless
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Formule:
CaF₂ Point d'ébullition: ∼2500 °C Point de fusion: 1403 °C Densité: 3,18 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010907 Numéro CAS: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Indice Merck: 14,1667 |