Imprimer
Calcium fluorure 97%, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
33297.22 33297.36
33297.22EA 42.1 EUR
33297.22 33297.36
Calcium fluorure 97%, qualité Réactif
Calcium fluorure
Purity: 97% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Powder Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Solubility: Insoluble in water. Soluble in ammonium salts. Soluble in conc. mineral acids with evolution of HF Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Spectroscopy, electronics, laser, high temperature dry-film lubricants
Formule: CaF₂
Poids moléculaire: 78.07 g/mol
Point d'ébullition: ∼2500 °C
Point de fusion: 1403 °C
Densité: 3.18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010907
Numéro CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Indice Merck: 14,1667