Imprimer
Calcium fluorure ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11022.09 11022.18 11022.30
11022.09EA 60.6 EUR
11022.09 11022.18 11022.30
Calcium fluorure ≥99%
Calcium fluorure
Purity: 99% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Transparent Crystals Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Formule: CaF₂
Point d'ébullition: ∼2500 °C
Point de fusion: 1403 °C
Densité: 3,18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010907
Numéro CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Indice Merck: 14,1667