Calcium fluorure ≥99.985% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.985%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Physical Form: Powder
Density: 3.18
Refractive Index: 1.434
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1403°
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Formule:
CaF₂ Poids moléculaire: 78.07 g/mol Point d'ébullition: ∼2500 °C Point de fusion: 1403 °C Densité: 3.18 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010907 Numéro CAS: 7789-75-5 EINECS: 232-188-7 Indice Merck: 14,1667 |