Imprimer
Calcium fluorure, anhydre 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
218250100 218251000 218255000
ACRO218250100EA 30.5 EUR
ACRO218250100 ACRO218251000 ACRO218255000
Calcium fluorure, anhydre 99%, pur
Calcium fluorure
Formule: CaF₂
Point d'ébullition: 2500 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1402 °C
Densité: 3,18 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010907
Numéro CAS: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Indice Merck: 13,01669
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (CaF2)