Baryum fluorure ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 4.83
Refractive Index: 1.4741
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Solubility: Soluble in HCl, HNO3, HF, and aqueous solutions of ammonium chloride
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Ceramic flux, glass manufacture, electronics, and dry-film lubricants
Formule:
BaF₂ Poids moléculaire: 175.33 g/mol Point d'ébullition: 2260 °C Point de fusion: 1353 °C Densité: 4.83 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003450 Numéro CAS: 7787-32-8 EINECS: 232-108-0 UN: 1564 Indice Merck: 12,01003 |