Imprimer
Baryum fluorure ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10647.14 10647.22 10647.36 10647.88
10647.14EA 169 EUR
10647.14 10647.22 10647.36 10647.88
Baryum fluorure ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Baryum fluorure
Purity: 99.99% CAS No.: 7787-32-8 Molecular Formula: BaF2 Formula Weight: 175.36 Physical Form: Powder Density: 4.83 Refractive Index: 1.4741 Odour: Odourless Melting Point: 1353° Boiling Point: 2260° Merck Reference: 14,974 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003450
Formule: BaF₂
Poids moléculaire: 175.33 g/mol
Point d'ébullition: 2260 °C
Point de fusion: 1353 °C
Densité: 4.83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003450
Numéro CAS: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,974