Baryum chromate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 10294-40-3
Molecular Formula: BaCrO4
Formula Weight: 253.33
Physical Form: Powder
Density: 4.50
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Solubility: Insoluble in water, acetic acid, chromic acid
Merck Reference: 14,972
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00014180
Formule:
BaCrO₄ Point de fusion: 1400 °C Densité: 4,50 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014180 Numéro CAS: 10294-40-3 EINECS: 233-660-5 UN: 1479 ADR: 5.1,III Indice Merck: 14,972 |