Imprimer
Baryum chromate ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11124.06 11124.14
11124.06EA 82.7 EUR
11124.06 11124.14
Baryum chromate ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Baryum chromate
Purity: 99.998% CAS No.: 10294-40-3 Molecular Formula: BaCrO4 Formula Weight: 253.33 Physical Form: Powder Density: 4.50 Appearance: Yellow Odour: Odourless Merck Reference: 14,972 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00014180
Formule: BaCrO₄
Poids moléculaire: 253.32 g/mol
Point de fusion: 1400
Densité: 4.50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014180
Numéro CAS: 10294-40-3
EINECS: 233-660-5
UN: 1479
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,972