Imprimer
Magnésium hydroxycarbonate léger (∼40,0 - 45,0% MgO) pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Magnesium carbonate basic, Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate hydrated basic
211070010 211070025
ACRO211070010EA 48.6 EUR
ACRO211070010 ACRO211070025
Magnésium hydroxycarbonate léger (∼40,0 - 45,0% MgO) pour analyses
Magnésium hydroxycarbonate
Formule: MgCO₃ (linear)
Densité: 2,16 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371358
Numéro CAS: 39409-82-0
EINECS: 235-192-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay 40.0 to 45.0 % (MgO)
Chloride (Cl) ≤700 ppm
Sulfate (SO4) ≤3000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Soluble matter ≤1 % (in water)
Insoluble matter ≤0.05 % (in acetic acid)