Imprimer
Magnésium hydroxycarbonate hydraté ≥99.996% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10796.06 10796.14 10796.22
10796.06EA 85.1 EUR
10796.06 10796.14 10796.22
Magnésium hydroxycarbonate hydraté ≥99.996% (base métaux), Puratronic®
Magnésium hydroxycarbonate hydraté
Purity: 99.996% CAS No.: 39409-82-0 Molecular Formula: MgCO3.Mg(OH)2.xH2O (x≈3) Formula Weight: 142.63(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: dec. Merck Reference: 14,5660 MDL No.: MFCD00149783
Formule: MgCO₃·Mg(OH)₂·xH₂O
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: Déc.
Densité: 2,16 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149783
Numéro CAS: 39409-82-0
EINECS: 235-192-7
Indice Merck: 14,5660