Imprimer
Carbonate de strontium, Technipur®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.07861.0500 1.07861.9050
1.07861.0500EA 165 EUR
1.07861.0500 1.07861.9050
Carbonate de strontium, Technipur®
Carbonate de strontium
Formule: CO₃Sr
Point d'ébullition: 2647 °C (1 mmHg)
Densité: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011250
Numéro CAS: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Indice Merck: 14,08838