Carbonate de strontium ≥99% (max. 1% Ba)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Strontium carbonate
Purity: 99%
CAS No.: 1633-05-2
Molecular Formula: SrCO3
Formula Weight: 147.63
Physical Form: -325 Mesh, Typically 1 Micron Powder
Density: 3.70
Melting Point: 1100° dec.
Merck Reference: 14,8838
MDL No.: MFCD00011250
Formule:
CO₃Sr Poids moléculaire: 147.63 g/mol Point d'ébullition: 2647 °C (1 mmHg) Point de fusion: 1100 °C (déc.) Densité: 3.70 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011250 Numéro CAS: 1633-05-2 EINECS: 216-643-7 Indice Merck: 14,8838 |