Imprimer
Magnesium carbonate lourd lourd, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
413405000 413400025 413400100
ACRO413405000EA 64.5 EUR
ACRO413405000 ACRO413400025 ACRO413400100
Magnesium carbonate lourd lourd, très pur
Magnesium carbonate lourd
Formule: CH₂Mg₂O₅
Densité: 3,03 g/cm³ (16 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011107
Numéro CAS: 39409-82-0
EINECS: 208-915-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric 40 to 45 % (MgO)
Loss on calcination 55 % to 60 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %