Imprimer
Calcium carbonate, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de calcium
SUPL21067-25GEA 153 EUR
SUPL21067-25G
Calcium carbonate, Supelco®
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100,09 g/mol
Point de fusion: 825 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Indice Merck: 13,01658