Imprimer
Calcium carbonate 98.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses à faible teneur en alcalins, précipité
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de calcium
22300.233EA 105 EUR
22300.233 22300.290 22300.460
Calcium carbonate 98.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses à faible teneur en alcalins, précipité
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100.09 g/mol
Point de fusion: 825
Densité: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
REACH: 01-2119486795-18
Indice Merck: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 98.5 - 100.5 %
Ba (Barium) Passes test
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Particle size d50 (about 14 µm) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in acetic acid Max. 0.2 %
Insolubility in hydrochloric acid Max. 50 ppm
Loss on drying (200°C) Max. 1.0 %
Magnesium and alkali metals Max. 1.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 4 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.02 %
Na (Sodium) Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.1 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforme à Réact. Ph.Eur. Conforme