Imprimer
Calcium carbonate ≥99%, GPR RECTAPUR®, précipité
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de calcium
22296.294EA 196 EUR
22296.294
Calcium carbonate ≥99%, GPR RECTAPUR®, précipité
Calcium carbonate
  • White odorless powder
  • Nearly insoluble in water and alcohol
  • Soluble in acetic acid, hydrochloric acid and nitric acid
  • Median particle size d50 1.0 µm
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100,09 g/mol
Point de fusion: 825 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
REACH: 01-2119486795-18
Indice Merck: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
SO4 (Sulfate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %