Imprimer
Calcium carbonate, Certipur®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de calcium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.02410.0050EA 170 EUR
1.02410.0050
Calcium carbonate, Certipur®, Supelco®
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100,09 g/mol
Point de fusion: 825 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Indice Merck: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)