Imprimer
Calcium carbonate, EMSURE® pour l'analyse de silicates, précipité, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de calcium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.02067.0500EA 333 EUR
1.02067.0500 1.02067.9999
Calcium carbonate, EMSURE® pour l'analyse de silicates, précipité, Supelco®
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100,09 g/mol
Point de fusion: 825 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Indice Merck: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Ba (Barium) ≤ 0.02 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
K (Potassium) ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.02 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Sr (Strontium) ≤ 0.02 %