Imprimer
Calcium carbonate 98,5-100,5 Anhydrous basis, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP,FCC,E170, precipitated, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de calcium
12010-2.5KG 12010-1KG 12010-25KG 12010-6X1KG
12010-2.5KGEA 104 EUR
12010-2.5KG 12010-1KG 12010-25KG 12010-6X1KG
Calcium carbonate 98,5-100,5 Anhydrous basis, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP,FCC,E170, precipitated, Fluka™
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100.09 g/mol
Point de fusion: 825 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Indice Merck: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 100.5 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.2 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.2 %
Loss on drying (200°C) Max. 2.0 %
Magnesium and alkali metals Max. 1.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Barium (Ba) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Chromium (Cr) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Mercury (Hg) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 3 ppm
Antimony (Sb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Sb, Cu, Cr, Zn, Ba Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Fluoride (F) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.2 %
Residual solvents complying