Calcium carbonate 99.95-100.05% ACS étalon chélométrique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.95-100.05
CAS No.: 471-34-1
Molecular Formula: CaCO3
Formula Weight: 100.09
Physical Form: Powder
Density: 2.930
Refractive Index: 1.6583
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° dec.
Merck Reference: 14,1657
MDL No.: MFCD00010906
Formule:
CaCO₃ Point de fusion: 800 °C (déc.) Densité: 2,930 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010906 Numéro CAS: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Indice Merck: 14,1657 |